Learn More
Coloration de suivi de l’actine rouge profond CellMask™
Description
Coloration et suivi de l’actine F intracellulaire avec la coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask dans les cellules vivantes ou fixées dans les protocoles d’immunofluorescence (IF), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunohistochimie (IHC) et dans la culture cellulaire 3D. La coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask marque l’actine (F-actine) polymérisée / filamenteuse dans les cellules vivantes ou fixées, car elle est conçue pour traverser facilement les cellules vivantes, ce qui entraîne un marquage lumineux et uniforme. Le colorant de suivi d’actine rouge Invitrogen CellMask Deep Red peut être utilisé pour suivre la F-actine dans des cellules vivantes pendant 24 heures ou plus. Les cellules vivantes colorées avec la coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask peuvent être fixées ; la coloration peut également être utilisée avec des cellules déjà fixées. La coloration de suivi d’actine rouge profond peut être multiplexée avec des anticorps dans les protocoles IF, ICC et IHC et peut également être utilisée dans la culture cellulaire 3D pour l’imagerie 3D.
Caractéristiques de la coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask :
• Colore la F-actine dans les cellules vivantes ou fixées pour les expériences d’imagerie par fluorescence 2D monocouche ou 3D
• Peut être multiplexée avec des anticorps dans des expériences IF / ICC / IHC
• Maximum de fluorescence (excitation / émission) : 652 / 669 nm ; peut être détecté avec le filtre CY5 / rouge profond
Les colorations de suivi d’actine CellMask sont disponibles en trois couleurs : vert (réf. A57243, A57246), détecté avec un filtre FITC / GFP (ex 503 nm / ém 512 nm), orange (réf. A57244, A57247) détecté avec un filtre TRITC / RFP (ex 545 nm / ém 570 nm) et rouge profond (réf. A57245, A57248) détecté avec un filtre CY5 / rouge profond (ex 652 nm / ém 669 nm).
Les colorations de suivi d’actine CellMask détectent l’actine F dans les cellules vivantes ou fixées ou les tissus avec une structure de ciblage qui ressemble énormément à la jasplakinolide. Ils ne marquent pas l’actine globulaire (G-actine) ou l’actine monomère (M-actine). Les colorations de suivi d’actine CellMask passent facilement à travers les membranes cellulaires vivantes et sont retenues dans les cellules vivantes après le chargement. Comme illustré dans les figures ci-dessous, l’incubation avec les colorations de suivi d’actine CellMask n’a aucun effet détectable sur la viabilité de diverses lignées cellulaires après 24 heures d’incubation. En outre, les colorants de suivi d’actine CellMask peuvent être utilisés pour détecter la F-Actine dans des cellules ou des tissus fixés au paraformaldéhyde (fraîchement fixés ou cryocongelés uniquement) et peuvent être multiplexés avec détection d’anticorps.
Caractéristiques de la coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask :
• Colore la F-actine dans les cellules vivantes ou fixées pour les expériences d’imagerie par fluorescence 2D monocouche ou 3D
• Peut être multiplexée avec des anticorps dans des expériences IF / ICC / IHC
• Maximum de fluorescence (excitation / émission) : 652 / 669 nm ; peut être détecté avec le filtre CY5 / rouge profond
Les colorations de suivi d’actine CellMask sont disponibles en trois couleurs : vert (réf. A57243, A57246), détecté avec un filtre FITC / GFP (ex 503 nm / ém 512 nm), orange (réf. A57244, A57247) détecté avec un filtre TRITC / RFP (ex 545 nm / ém 570 nm) et rouge profond (réf. A57245, A57248) détecté avec un filtre CY5 / rouge profond (ex 652 nm / ém 669 nm).
Les colorations de suivi d’actine CellMask détectent l’actine F dans les cellules vivantes ou fixées ou les tissus avec une structure de ciblage qui ressemble énormément à la jasplakinolide. Ils ne marquent pas l’actine globulaire (G-actine) ou l’actine monomère (M-actine). Les colorations de suivi d’actine CellMask passent facilement à travers les membranes cellulaires vivantes et sont retenues dans les cellules vivantes après le chargement. Comme illustré dans les figures ci-dessous, l’incubation avec les colorations de suivi d’actine CellMask n’a aucun effet détectable sur la viabilité de diverses lignées cellulaires après 24 heures d’incubation. En outre, les colorants de suivi d’actine CellMask peuvent être utilisés pour détecter la F-Actine dans des cellules ou des tissus fixés au paraformaldéhyde (fraîchement fixés ou cryocongelés uniquement) et peuvent être multiplexés avec détection d’anticorps.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Couleur | Deep Red |
| Contenu et stockage | Contient 5 flacons avec suffisamment de réactif pour colorer 600 lames, lorsque 500 µl de solution de coloration 1X sont utilisés par lame. • Ajouter 60 µl/flacon de DMSO anhydre pour créer une solution mère 1 000X (1 mM) • Dissoudre la solution mère 1:1 000 dans la solution d’imagerie cellulaire pour créer une solution de coloration 1X (1 µM) Conserver à température ambiante. Peut être stocké à –20°C sans cycles de congélation / décongélation. Lorsqu’ils sont conservés conformément aux instructions, ces réactifs sont efficaces pendant au moins 6 mois après leur réception. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 652 nm |
| Type de colorant | Rouge (633 à 647 nm) |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, analyseur à haute densité |
| Quantité | 5 x 60 dosages |
| Méthode de détection | Microscopie à fluorescence |
| Description | Coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask™ |
| Émission | 669 nm |
| Gamme de produits | CellMask |
| Afficher plus |