Learn More
Invitrogen™ Coloration de suivi de l’actine rouge profond CellMask™
Descrizione
Stain and track intracellular F-actin with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain in live or fixed cells in immunofluorescence (IF), immunocytochemistry (ICC), and immunohistochemistry (IHC) protocols, and in 3D cell culture. The CellMask Deep Red Actin Tracking Stain fluorescently labels polymerized/filamentous actin (F-actin) in live or fixed cells because it is designed to readily permeate live cells, resulting in bright and uniform labeling. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be used to track F-actin in live cells for 24 hours or more. Live cells stained with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be fixed; the stain can also be used on already fixed cells. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain can be multiplexed with antibodies in IF, ICC, and IHC protocols, and can also be used in 3D cell culture for 3D imaging.
Caractéristiques de la coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask :
• Colore la F-actine dans les cellules vivantes ou fixées pour les expériences d’imagerie par fluorescence 2D monocouche ou 3D
• Peut être multiplexée avec des anticorps dans des expériences IF / ICC / IHC
• Maximum de fluorescence (excitation / émission) : 652 / 669 nm ; peut être détecté avec le filtre CY5 / rouge profond
Les colorations de suivi d’actine CellMask sont disponibles en trois couleurs : vert (réf. A57243, A57246), détecté avec un filtre FITC / GFP (ex 503 nm / ém 512 nm), orange (réf. A57244, A57247) détecté avec un filtre TRITC / RFP (ex 545 nm / ém 570 nm) et rouge profond (réf. A57245, A57248) détecté avec un filtre CY5 / rouge profond (ex 652 nm / ém 669 nm).
Les colorations de suivi d’actine CellMask détectent l’actine F dans les cellules vivantes ou fixées ou les tissus avec une structure de ciblage qui ressemble énormément à la jasplakinolide. Ils ne marquent pas l’actine globulaire (G-actine) ou l’actine monomère (M-actine). Les colorations de suivi d’actine CellMask passent facilement à travers les membranes cellulaires vivantes et sont retenues dans les cellules vivantes après le chargement. Comme illustré dans les figures ci-dessous, l’incubation avec les colorations de suivi d’actine CellMask n’a aucun effet détectable sur la viabilité de diverses lignées cellulaires après 24 heures d’incubation. En outre, les colorants de suivi d’actine CellMask peuvent être utilisés pour détecter la F-Actine dans des cellules ou des tissus fixés au paraformaldéhyde (fraîchement fixés ou cryocongelés uniquement) et peuvent être multiplexés avec détection d’anticorps.
Specifica
Specifica
| Couleur | Deep Red |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon avec suffisamment de réactif pour colorer 120 lames, lorsque 500 μl de solution de coloration 1X sont utilisés par lame. • Ajouter 60 μl/flacon de DMSO anhydre pour créer une solution mère 1 000X (1 mM) • Dissoudre la solution mère 1:1 000 dans la solution d’imagerie cellulaire pour créer une solution de coloration 1X (1 μM) Conserver à température ambiante. Peut être stocké à –20°C sans cycles de congélation / décongélation. Lorsqu’ils sont conservés conformément aux instructions, ces réactifs sont efficaces pendant au moins 6 mois après leur réception. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 652 nm |
| Type de colorant | Rouge (633 à 647 nm) |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, analyseur à haute densité |
| Quantité | 1 x 60 dosages |
| Méthode de détection | Microscopie à fluorescence |
| Description | Coloration de suivi d’actine rouge profond CellMask™ |
| Émission | 669 nm |
| Gamme de produits | CellMask |
| Vedi altri risultati |