Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Code produit 10093243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Proche infrarouge
Rouge profond
Vert
Conditionnement:
1 pièce
100µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10093243 Orange 1 pièce
10734084 Rouge profond 1 pièce
15594394 Vert 100µL
17817388 Proche infrarouge 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10093243 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10045
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie.
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie. En fonction du type de cellule et des conditions expérimentales, la coloration de la membrane plasmique durera de 60 à 90 minutes sans internalisation détectable, offrant suffisamment de temps pour la plupart des études dynamiques de cellules vivantes. Le colorant survit à la fixation, mais pas à la perméabilisation.
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie. En fonction du type de cellule et des conditions expérimentales, la coloration de la membrane plasmique durera de 60 à 90 minutes sans internalisation détectable, offrant suffisamment de temps pour la plupart des études dynamiques de cellules vivantes. La coloration survit à la fixation, mais pas à la perméabilisation.
Caractéristiques des colorations pour membrane plasmique CellMask™ :
• Sensibilité : coloration spécifique et rapide de la membrane plasmique
• Rétention excellente : coloration durant entre 60 et 90 minutes
• Disponibles dans les canaux microscopiques les plus communs, vert, orange, rouge profond et proche infrarouge
Inconvénients des autres méthodes
La membrane plasmique étant un marqueur pratique des limites cellulaires, un certain nombre de sondes ont été utilisées pour la coloration de la membrane. En général, des colorants de nature lipophile sont utilisés ; toutefois, ils s’internalisent rapidement, offrant une fenêtre très étroite pour l’imagerie. Des lectines marquées de manière fluorescente, telles que l’agglutinine de germe de blé, ont également été utilisées comme colorants pour membrane plasmique. Les lectines conjuguées dépendent des sucres en surface de cellule pour la coloration et, par conséquent, colorent de façon non uniforme, avec une variation entre les types de cellules. Une coloration de membrane plasmique fiable est importante pour un éventail d’applications, notamment pour les dosages de translocation et la dynamique de membrane plasmique, et comme outil général pour l’identification cellulaire en imagerie et analyse traditionnelles et automatisées.
Fonctionnement des colorations pour membrane plasmique CellMask™
Les colorations pour membrane plasmique CellMask™ sont conçues pour offrir une coloration uniforme de la membrane plasmique dans un large éventail de types de cellules de mammifères ; de plus, elles sont lentes à s’internaliser, en particulier par rapport aux approches traditionnelles telles que le DiI, le DiO et l’agglutinine de germe de blé marquée.
Les colorations pour membrane plasmique CellMask™ sont des molécules amphipathiques contenant une partie lipophile pour un excellent chargement de la membrane et un colorant hydrophile chargé négativement pour “ancrer” la sonde dans la membrane plasmique. Les colorations pour membrane plasmique CellMask™ offrent de larges opportunités pour l’imagerie de cellules vivantes ; de plus, le schéma de coloration est conservé après la fixation avec du formaldéhyde, permettant des options d’imagerie multiparamètre supplémentaires. Toutefois, la coloration avec les colorants pour membrane plasmique CellMask™ ne survit pas à l’extraction de détergents et ne peut donc pas être utilisée conjointement avec des sondes qui nécessitent une perméabilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Concentration 5 mg/ml
Contenu et stockage Conserver au congélateur (–5° à –30°C) à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (équipement) Instrument à grande capacité
Quantité 100 μL
Volume (métrique) 100 μl
Méthode de détection Fluorescence
Description Coloration pour membrane plasmique orange CellMask™
Gamme de produits CellMask
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Colorant fluorescent
Type de produit Coloration pour membrane plasmique
Sub Cellular Localization Membrane plasmique