Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Code produit 17817388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Proche infrarouge
Rouge profond
Vert
Conditionnement:
1 pièce
100µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17817388 Proche infrarouge 100µL
10734084 Rouge profond 1 pièce
15594394 Vert 100µL
10093243 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17817388 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C56129
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie.
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie. En fonction du type de cellule et des conditions expérimentales, la coloration de la membrane plasmique durera de 60 à 90 minutes sans internalisation détectable, offrant suffisamment de temps pour la plupart des études dynamiques de cellules vivantes. Le colorant survit à la fixation, mais pas à la perméabilisation.
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
Features of CellMask™ plasma membrane stains include:
• Sensitivity—specific and rapid plasma membrane staining
• Excellent retention—staining lasts for 60–90 minutes
• Available in most common microscope channels, green, orange, deep red, and near infrared
Drawbacks of other methods
The plasma membrane is a convenient marker of cell boundaries and as such, a number of probes have been used for staining of the membrane. Typically, dyes of a lipophilic nature are used; however, they internalize rapidly, offering a very narrow window for imaging. Fluorescently labeled lectins, such as wheat germ agglutinin, have also been employed as plasma membrane stains. Conjugated lectins depend on cell surface sugars for staining and as a result, stain inconsistently with variation across cell types. Robust plasma membrane staining is important for a range of applications including translocation assays, plasma membrane dynamics, and as a general tool for cell identification in traditional and automated imaging and analysis.
How CellMask™ plasma membrane stains work
CellMask™ plasma membrane stains are designed to deliver uniform staining of the plasma membrane across a wide variety of mammalian cell types and are slow to internalize, particularly compared to traditional approaches such as DiI, DiO, and labeled wheat germ agglutinin.
CellMask™ plasma membrane stains are amphipathic molecules containing a lipophilic moiety for excellent membrane loading and a negatively charged hydrophilic dye for anchoring of the probe in the plasma membrane. While CellMask™ plasma membrane stains provide ample opportunity for live cell imaging, the staining pattern is also maintained after fixation with formaldehyde, enabling additional multiparametric imaging options. However, staining with CellMask™ plasma membrane stains does not survive detergent extraction and, therefore, cannot be used in conjunction with probes that require permeabilization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Proche infrarouge
Contenu et stockage Store at ≤-20°C, desiccate, and protect from light.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 748 nm
Nbre de tests Sufficient material is supplied for 100 assays
Quantité 100 μL
Description CellMask™ NIR Plasma Membrane stain
Émission 780 nm
Type de produit Plasma Membrane Stain
Sub Cellular Localization Plasma Membrane