Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polystyrène CELLMASTER - Forme longue
Code produit 10621743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
12
Nbre par carton:
24
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Nbre par carton Conditionnement
10621743 12 24 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10621743 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 682024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER de forme haute favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Lisse
Capacité (métrique) 5030 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 24
Nb par paquet 12
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme longue
Hauteur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon, rotatif