Learn More
Spectrum Labs™ Spectre de MEMBRANES D’IMPLANTATION CELLMAX
Code produit 12883215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 fibres/boîte
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12883215 3 fibres/boîte 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12883215 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur M138615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    128.22€ / 2 pièces
    Économisez 23.78€
    15% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Description Membrane en fibre creuse pour la technologie d’implants
À utiliser avec (application) Sélection de médicaments et recherche sur le cancer
Matériau Difluorure de polyvinylidène modifié (mPVDF)
Quantité 3 fibres/boîte
Heure du test 10 jours