Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau fœtal Cellmaxx™, origine Nouvelle-Zélande
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
- Ce SVF CellMaxx provient des prairies vierges de Nouvelle-Zélande où le bétail est suivi tout au long de sa vie et n’a jamais contracté l’ESB ou la fièvre aphteuse, ce qui signifie qu’il présente le risque viral le plus faible possible.
- Il est produit selon les normes les plus élevées afin d’assurer la performance du produit et la sécurité virale tout en conservant une variabilité minimale de lot à lot.
- Chaque lot est testé dans des lignées cellulaires MBDK, hybridomes, MRC-5 et Vero pour la stimulation de la croissance.
- L’absence de dix virus est confirmée selon la norme 9CFR.
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration en endotoxines | 5 UI/ml |
| Concentration d’hémoglobine | 18 mg/ml |
| Niveau d’IgG | 400 mg/L |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.