Learn More
Cellpath Black Diamond™ Couteaux de pathologie jetables
Code produit 30226222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 po
4 po
4, 6, 8, 10, 12 po
6 po
8 po
Type de produit:
Brain Knife
Couteau à cartilage
Couteau à découper
Ensemble de couteaux assortis
Lame macro
Conditionnement:
10 kits
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Type de produit Conditionnement
30226222 6 po Couteau à découper 10 pièces
30226221 4 po Couteau à cartilage 10 pièces
16368486 8 po Lame macro -
16244822 12 po Brain Knife -
30226226 4, 6, 8, 10, 12 po Ensemble de couteaux assortis 10 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30226222 Fournisseur Cellpath Code fournisseur CAA060101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.51€
    64.83€ / 10 pièces
    Économisez 43.68€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Une alternative sûre et éprouvée au réaffûtage des lames d'autopsie. CellPath Black Diamond™ Les couteaux de pathologie jetables sont disponibles en cinq tailles différentes et sont dotés d'une lame doublement affûtée en acier inoxydable Sheffield de haute qualité et d'un manche moulé avec protège-doigts.
  • Caractéristiques : Lames à double affûtage en acier inoxydable de Sheffield
  • Poignée moulée avec protège-doigts pour plus de sécurité
  • L'élimination complète du couteau et du manche élimine les problèmes d'ajustement de la lame de rechange et garantit un environnement exempt de contamination.
  • Disponibles en cinq types et longueurs différents (lames pour cartilage, parage, macro, poumon et cerveau) afin de permettre au pathologiste de sélectionner facilement la taille optimale de lame pour chaque usage.
  • Fournis en paquets de 10 ou en assortiment contenant deux couteaux de chaque type et longueur.
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Couteau à découper
Longueur (impériale) 6 po
Longueur (métrique) 15.24 cm
Jetable Usage unique