Learn More
Cellpath Système II HEX™ Couvercle de cassette
Code produit 30226268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle de la cassette HEX du système II
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30226268 Couvercle de la cassette HEX du système II 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226268 Fournisseur Cellpath Code fournisseur EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.62€
    118.25€ / 25 pièces
    Économisez 91.37€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser à la place du couvercle en plastique du système II HEX Cassettes de traitement des tissus. CellPath Système de traitement des tissus II HEX Le couvercle de la cassette est en acier inoxydable.
Specifications
Quantité 25/Pk.
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Couvercle de la cassette HEX du système II