Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Green Flow Cytometry Assay Kit
Product Code. 15258236
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15258236 100 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15258236 Supplier Invitrogen™ Supplier No. C10492
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Kit de dosage de cytométrie en flux vert CellROX™
Le kit de dosage pour cytométrie en flux vert CellROX™ permet la détection par cytométrie en flux des espèces réactives à l’oxygène (ROS) dans des cellules vivantes. Le kit contient le nouveau réactif vert CellROX™ fluorogénique ainsi que la coloration rouge pour cellules mortes SYTOX™, de la N-acétylcystéine (un antioxydant, pour le contrôle négatif) et une solution d’hydroperoxyde de tert-butyle (TBHP, un inducteur de ROS).
Consultez notre guide de sélection de tous les réactifs et kits CellROX™.
Caractéristiques du kit de dosage pour cytométrie en flux vert CellROX™ :
  • Sonde fluorogénique formulée pour la cytométrie en flux qui est oxydée en présence de DRO
  • — Compatibilité multicolore : chevauchement minimal avec des fluorophores excités par d’autres lignes laser, permettant un multiplexage facile avec d’autres réactifs
  • Protocole simple : les cellules peuvent être colorées dans des milieux complets ou dans d’autres tampons adaptés. Milieux sans sérum non requis
    Le réactif de détection vert CellROX™ est perméant aux cellules et n’est pas fluorescent ou très faiblement fluorescent à l’état réduit. Dès son oxydation, le réactif se lie à l’ADN et émet un puissant signal fluorogénique présentant une absorption / émission maximales de 508/525 nm et qui reste localisé dans le noyau et le cytoplasme. Lorsqu’il est utilisé avec le produit de coloration SYTOX™ rouge pour coloration de cellules mortes, les cellules présentant un stress oxydatif et les cellules ne présentant aucun stress se distinguent de manière fiable des cellules mortes à l’aide de la cytométrie de flux.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Format Tube
    Quantité 100 dosages
    Excitation/Emission CellROX vert : 508/525, SYTOX rouge : 640/658