Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit
Kit de dosage de cytométrie en flux orange CellROX™
Marque:  Molecular Probes™ C10493
289.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.78
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15461094
  • 434.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Le kit de dosage pour cytométrie de flux orange CellROX™ permet la détection par cytométrie en flux des espèces réactives à l’oxygène (ROS) dans des cellules vivantes. Le kit contient le nouveau réactif orange CellROX™ fluorogénique ainsi que la coloration rouge pour cellules mortes SYTOX™, de la N-acétylcystéine (un antioxydant, pour le contrôle négatif) et une solution d’hydroperoxyde de tert-butyle (TBHP, un inducteur de ROS).
Consultez notre guide de sélection de tous les réactifs et kits CellROX™.
Caractéristiques du kit de dosage pour cytométrie en flux orange CellROX™ :
  • Sonde fluorogénique formulée pour la cytométrie en flux qui est oxydée en présence de DRO
  • — Compatibilité multicolore : chevauchement minimal avec des fluorophores excités par d’autres lignes laser, permettant un multiplexage facile avec d’autres réactifs
  • Protocole simple : les cellules peuvent être colorées dans des milieux complets ou dans d’autres tampons adaptés. Milieux sans sérum non requis
    Le réactif de détection orange CellROX™ est perméant aux cellules et n’est pas fluorescent ou très faiblement fluorescent à l’état réduit. Dès son oxydation, le réactif présente un puissant signal fluorogénique présentant des maxima d’absorption / émission de 545/565 nm et qui reste localisé dans le cytoplasme. Lorsqu’il est utilisé avec le produit de coloration SYTOX™ rouge pour coloration de cellules mortes, les cellules présentant un stress oxydatif et les cellules ne présentant aucun stress se distinguent de manière fiable des cellules mortes à l’aide de la cytométrie de flux.
  • Spécification
    Spécification
    Tube
    CellROX orange : 545/565, SYTOX rouge : 640/658