Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1-bla A375 Cell Line
Code produit 10732924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10732924 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10732924 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1660
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The CellSensor™ AP1-bla A375 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP1 response element stably integrated into A375 cells.
La lignée cellulaire CellSensor® AP1-bla A375 contient un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse AP1, intégré de manière stable dans les cellules A375. Les cellules A375 sont des cellules cancéreuses du mélanome humain qui contiennent la mutation endogène B-Raf V600E, entraînant une activité de la kinase B-Raf constitutive. La lignée cellulaire CellSensor® AP1-bla A375 est une population clonale isolée par cytométrie en flux basée sur l’expression constitutive de la bêta-lactamase. Cette lignée cellulaire a été validée avec divers inhibiteurs de Raf à petite molécule ainsi que B-Raf Stealth ARNi™ ARNsi. Cette lignée cellulaire a également été dosageée pour des performances de dosage dans des conditions variables, notamment la concentration de DMSO, le nombre de cellules, le temps d’incubation des composés et le temps de chargement des substrats, et validée pour le facteur Zfi et les concentrations de l’inhibiteur I Raf1. La famille de gènes RAF (RAF1, A-RAF, Et B-RAF) code des sérine/thréonine protéines kinases étroitement liées qui sont des effecteurs importants de l’activation de Ras. Les RAF1 et A-Raf sont rarement mutés, alors que les mutations dans B-Raf sont fréquentes dans les cancers humains, en particulier le mélanome. Le B-Raf est muté dans environ 70 % des mélanomes humains, 35 à 70 % des carcinomes thyroïdiens papillaires et moins fréquemment dans les carcinomes pulmonaires et colorectaux. Les mutations sont principalement dans le domaine de la kinase B-Raf et, dans les mélanomes, la grande majorité sont des mutations faux-sens V600E conduisant à l’activation de la kinase B-Raf. L’activité constitutive de B-Raf V600E peut conduire directement à l’activation de la voie de signalisation Mek/MAPK. Par conséquent, l’inhibition de la signalisation B-Raf/Mek/MAPK pourrait être un moyen potentiel de traitement des mélanomes et autres tumeurs avec le mutant B-Raf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
À utiliser avec (application) Voie de signalisation
Gamme de produits CellSensor
Quantité 1 flacon
Entrée cible Voie MAPK, BRAF V600E
Type Division cellulaire
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation