Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ ARE-bla Hep G2 Cell Line
Code produit 10782524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782524 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10782524 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K1633
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ligne cellulaire CellSensor™ ARE-bla Hep G2
La lignée cellulaire CellSensor™ ARE-bla Hep G2 réagit au tBHQ et au sulforaphane. Elle permet d’analyser la voie de signalisation de réponse antioxydante / Nrf2 à l’aide des substrats de chargement GeneBLAzer™. Les espèces réactives de l’oxygène (ROS) peuvent endommager les macromolécules biologiques et nuire à la santé cellulaire. Les composés électrophiles, les xénobiotiques et les antioxydants sont des sources d’espèces réactives de l’oxygène, ce qui crée un stress oxydatif susceptible de nuire aux cellules. Les enzymes sont impliquées dans la détoxification de la phase II des xénobiotiques afin de réduire le stress cellulaire, dont les glutathions transférases, la quinone réductase, l’époxyde hydrolase, l’hème oxygénase, les UPD-glucuronosyl transférases et la gamma-glutamyl-cystéine synthétase. L’expression de ces gènes protège les cellules contre les dommages oxydatifs et peut prévenir la mutagénèse et le cancer. La transcription de ces enzymes est régulée de façon coordonnée par des éléments de réponse antioxydante (ARE). Le Nrf2 (facteur 2 lié au NF-E2) et le Nrf1 sont des facteurs de transcription qui se lient aux ARE et activent ces gènes. La lignée cellulaire CellSensor™ ARE-bla Hep G2 contient un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse antioxydant (ARE) intégré de manière stable dans les cellules Hep G2. Pour construire cette lignée cellulaire, la construction d’ARE-bla a été transduite dans les cellules Hep G2. La cytométrie en flux a permis d’isoler les cellules sensibles à la tert-butylhydroquinone (tBHQ). Cette lignée cellulaire est dosageée dans diverses conditions expérimentales, notamment la concentration de DMSO, le nombre de cellules, le temps de stimulation, le temps de chargement du substrat et validée sur le plan fonctionnel pour les valeurs de facteur Z’ et les concentrations EC50 de tBHQ. Les clients universitaires et sans but lucratif sont priés de se renseigner sur les tarifs spéciaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Gamme de produits CellSensor
Quantité 1 flacon
Entrée cible Voie de signalisation de réponse antioxydante, NRF2
Type Lignée cellulaire ARE-bla Hep G2
Lignée cellulaire Hep G2
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation