Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ c-Fos-bla HEK293T Cell Line
Description
Cette lignée cellulaire peut être utilisée pour détecter les agonistes/antagonistes de la voie c-fos. Il a été démontré que les cellules c-fos-bla HEK 293T sont sensibles à la stimulation phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA). Les clients universitaires et sans but lucratif sont priés de se renseigner sur les tarifs spéciaux.
Spécification
Spécification
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sous glace sèche. Stocker dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Quantité | 1 flacon |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Voie de signalisation |