Learn More
CELLPATH CellSoft 4 x 125 mL
Code produit 30226227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 125 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30226227 4 x 125 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226227 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAA150025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.34€
    63.29€ / 4 pièces
    Économisez 122.05€
    65% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Cellsoft a été développé pour fournir une solution de ramollissement des tissus haute performance qui réduit les risques pour les utilisateurs et est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé pour sectionner les tissus unguéaux durcis.
  • Principaux avantages :
  • Excellent pour les matériaux durs - sectionnement et rubanage améliorés
  • Risque moindre pour les utilisateurs
  • Colorés et parfumés pour une identification claire
  • Marquage CE IVD – garantissant la qualité et la conformité
Spécification
Dilution Prêt à l’emploi
Type de produit Adoucissement des tissus
Quantité 4 x 125 mL
À utiliser avec (application) Solución suavizante de tejidos
Type de réactif Adoucisseur de tissus
Forme Liquide
Format Flacon
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cellsoft
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride