Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 1536 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10354912
Modifier l'affichage
Click to view available options
15/sachet, 60/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10354912 15/sachet, 60/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354912 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 782093
Expédition estimée: 21-12-2026
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Non cytotoxique
  • Codage alphanumérique des puits
  • Conception de puits à coins arrondis
  • Réduction de l’effet mèche et de la formation de bulles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Certifications/Conformité Sans DNase, RNase, ADN humain détectables et pyrogènes ; Contenu non cytotoxique
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 32 x 48
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement 15/boîte ; 60/carton
Couleur Blanc
Type de produit Cell Culture Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 3 à 10 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Coins arrondis
FCR max. 1000 xg (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 60
Nb par paquet 15
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 10 mm