Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10149081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10149081 Noir, Fond transparent 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10149081 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 781092
Expédition estimée: 21-12-2026
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexible
  • Profil de puits à coins arrondis
  • Empilable
  • Pu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Conditionnement 10/boîte ; 40/carton
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Fond transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 15 à 110 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 131 μl
Type de puits Coins arrondis
Nbre par carton 40
Nb par paquet 10
Quantité 40/boîte