Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10799594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10799594 Blanc, Fond transparent 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10799594 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655088
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Couleur :blanc, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
  • Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
  • Contenu non cytotoxique
  • Codage alphanumérique des puits
  • Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
  • Empilables
  • Numérotation consécutive des lots
  • Empreinte uniforme ; conforme à (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Le risque de contamination provenant des échantillons transportés est réduit au minimum
  • μClear™ La partie inférieure étend la capacité de détection jusqu'à 340 nm
  • Profil du puits : puits à fond plat/cheminée
  • Surface de croissance par puits : 34 mm²
  • Volume utile par puits : 25 μl - 340 μl
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 10/boîte ; 40/carton
Couleur Blanc, Fond transparent
Type de produit Cell Culture Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits en F)
Quantité 40/boîte
Couleur du puits Transparent
Modèle de puits Cheminée