Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10799404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
32 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10799404 Noir 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10799404 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655086
Expédition estimée: 15-12-2026
Couleur :noire ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Codage alphanumérique des puits
  • Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Format Standard
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
Type de produit Cell Culture Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 340 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 392 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 32
Nb par paquet 8
Quantité 32/boîte
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Modèle de puits Cheminée