Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
-
Spécification
Spécification
| BreakApart | Non |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 1/boîte ; 100/carton |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |