Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond en V, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10751211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10751211 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10751211 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 651180
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-04-2027
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
  • Compatibles avec les systèmes automatisés
  • Codage alphanumérique des puits
  • Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
  • Empilables
  • Numérotation consécutive des lots
  • Encombrement uniforme
  • Précision du pipetage
  • Convient aux analyses +/-
  • Profil du puits à fond plein : fond en V (fond conique)
  • Surface de croissance par puits : 28 mm²
  • Volume utile par puits : 40 μl - 200 μl
  • Avec couvercle qui permet l’échange de gaz avec une évaporation minimale
  • Traitement de surface TC. Stérile. Emballé individuellement dans des sachets pelables pour plus de facilité d'utilisation. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase / DNase, ni ADN humain
Format Standard
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,28 mm2
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit Cell Culture Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 40 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 234 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
Stabilité thermique max. -20°C à +60°C
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Quantité 100/boîte
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C