Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Code produit 10628311
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
550 ml
650 ml
Surface de culture:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec position d'aération
Bouchon à vis filtrant
Comprend:
Graduations imprimées et gravées
Pore en PTFE de 0,22 μm
Sans tube plongeur
Surface de croissance et connecteurs aseptiques
Tube plongeur 1/8 in, graduations moulées, déconnexion luer lock mâle
Tube plongeur à dia. int. de 0,125 in, évent de 0,2 μm, Luer-Lock mâle
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
40 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Surface de culture Type de bouchon Comprend unitSize
10628311 50 ml 25 cm2 Bouchon à vis filtrant Pore en PTFE de 0,22 μm 200 pièces
10607551 250 à 380 ml 75 cm2 Bouchon à vis filtrant Surface de croissance et connecteurs aseptiques 120 pièces
10430233 250 à 380 ml 75 cm2 Bouchon à vis avec position d'aération Tube plongeur 1/8 in, graduations moulées, déconnexion luer lock mâle 120 pièces
10740841 650 ml 175 cm2 Bouchon à vis avec position d'aération Tube plongeur à dia. int. de 0,125 in, évent de 0,2 μm, Luer-Lock mâle 40 pièces
10485772 650 ml 175 cm2 Bouchon à vis filtrant Tube plongeur à dia. int. de 0,125 in, évent de 0,2 μm, Luer-Lock mâle 40 pièces
10150431 50 ml 25 cm2 Bouchon à vis avec position d'aération Pore en PTFE de 0,22 μm 200 pièces
10044220 50 ml 25 cm2 Bouchon à vis avec position d'aération Sans tube plongeur 200 pièces
10181101 550 ml 175 cm2 Bouchon à vis filtrant Graduations imprimées et gravées 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10628311 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 690175
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polystyrène de haute qualité traité physiquement en surface pour améliorer l’adhérence et la prolifération des cellules. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont conçus pour atteindre efficacement le tapis cellulaire à l’aide d’un grattoir de cellules et offrir un accès optimal à l’aide d’une pipette.
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
  • Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu ; offre une protection supplémentaire contre la contamination
  • À col incliné
  • Traitement de surface TC
  • Graduation sur le côté
  • Empilable
  • Grille de mesure
  • Bouchon à vis rouge standard
  • Emballage stérile et intuitif
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
  • Non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polystyrène
Comprend Pore en PTFE de 0,22 μm
Type de goulot Col incliné
Revêtement de surface Protéine de collagène de type I
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis filtrant
Surface de culture 25 cm2