Learn More
Greiner Bio-One Flacon de culture cellulaire traité pour culture tissulaire à profil haut CELLSTAR™
Code produit 10489371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Non traitée
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Type de bouchon Conditionnement
10489371 Non traitée Bouchon à vis 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10489371 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 661190
Expédition estimée: 09-12-2026
Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • La conception des flacons permet un accès efficace à la pelouse cellulaire avec des grattoirs de cellules et un accès optimal avec des pipettes
  • Graduation sur le côté
  • Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu et offre ainsi une protection supplémentaire contre la contamination
  • Bouchon à vis standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 21,98 oz.
Certifications/Conformité Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 650 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Suspension Culture
Type de goulot Col incliné
Nbre par carton 40
Nb par paquet 4
Type de produit Flacon de culture en suspension standard
Revêtement de surface Surface hydrophobe
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Mouth Style Threaded
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface de culture 175 cm²
Traitement de surface Non traitée
Volume (métrique) de travail 20 à 85 mL