Learn More
Greiner Bio-One Boîte de culture cellulaire traitée pour la culture tissulaire CELLSTAR, avec évents
GREENER_CHOICE
Code produit 10283041
Change view
Click to view available options
Volume (métrique) de travail:
16 à 17 ml
25 à 27 ml
3 ml
6 à 7 ml
Conditionnement:
120 pièces
360 pièces
600 pièces
740 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de travail unitSize
10283041 3 ml 740 pièces
10664331 6 à 7 ml 600 pièces
10799711 25 à 27 ml 120 pièces
10568862 16 à 17 ml 360 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10283041 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 627160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet un échange gazeux uniforme et une réduction de la condensation.
  • Structure en PS vierge haute qualité
  • Apyrogène
  • Exempt de RNase et DNase
  • Empilable
  • Échange gazeux uniforme et réduction de la condensation
Applications
  • Pour une adhérence de ce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 10 ml
Couleur Transparent
Surface de culture 8,7 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Traitement de surface physique
Type Boîte de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 3 ml
Comprend Couvercle
Nbre par carton 740
Nb par paquet 10
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 35 mm