Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai CELLSTAR
Code produit 10480623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
1 000/boîte
25/boîte
500/boîte
Diamètre (métrique):
17 mm
30 mm
FCR max.:
2800 x g
4000 x g
Conditionnement:
1000 pièces
450 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Diamètre (métrique) FCR max. Conditionnement
10480623 50 mL 25/boîte 30 mm 2800 x g 450 pièces
10384601 15 ml 1 000/boîte 17 mm 4000 x g 1000 pièces
10111011 15 ml 500/boîte 17 mm 4000 x g 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10480623 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 210261
Expédition estimée: 01-02-2027
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes à essai Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont recommandés pour le stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
  •  Exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Bouchon à vis bleu, graduations bleues et zone d’écriture blanche
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugeuse
Nb par paquet 25
Conditionnement 25/boîte
Stérilité Stérile
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
FCR max. 2800 x g