Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE pour cytométrie en flux
Code produit p-7075732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
180 réactions
20 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour unitSize
15598431 20 réactions 1 kit
10013162 180 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15598431 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C34570
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie en flux.
• Performances supérieures—la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
• Stabilité du signal à long terme—bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
• Non toxique—la coloration n’a pas d’effet nocif sur la santé des cellules
• Protocole de coloration simple et robuste
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorant réussie (voir la figure ci-dessous) nécessite un colorant extrêmement brillant pour distinguer les cellules marquées par fluorescence des cellules auto-fluorescentes suite à plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par les colorants CellTrace™ CFSE permet la visualisation de huit générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Le colorant uniforme et homogène entraîne très peu de variation de fluorescence entre les cellules d’une population, de sorte que des générations distinctes peuvent être observées sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant CellTrace™ CFSE traverse facilement la membrane du plasma et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, est conçu pour donner un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire.
Non toxique
Le colorant CellTrace™ CFSE se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules. Les chercheurs utilisent le marquage CFSE SE pour mettre en évidence que les cellules hématopoïétiques transplantables prolifèrent in vitro par réaction à une stimulation par un cocktail de facteurs de croissance.
Protocole de coloration simple et robuste
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ contient des flacons de colorant sec jetables pratiques pour permettre de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec le milieu complet arrêtera ensuite tout colorant restant dans la solution.
Reportez-vous au manuel d’utilisation pour obtenir des instructions concernant la solubilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 flacon de Celltrace CFSE (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO.
Conserver au congélateur (-5°C à -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Kit de prolifération cellulaire CellTrace™, 20 rxns, CFSE, lyophilisé, méthode de détection fluorescente, longueur d’onde d’excitation/émission de 492/517 nm, étiquette / colorant CellTrace™ CFSE, stockage de –5 à –30°C, à utiliser avec le cytomètre de flux
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de prolifération
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Kit de prolifération cellulaire
Type de colorant CellTrace™ CFSE
Emission 488
Forme Solide
Format Tube(s)
Gamme de produits CellTrace
Quantité 1 kit(s)
Type de réactif CFSE et composés associés
Conditions d’expédition Température ambiante
Suffisant pour 20 réactions