Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire violet CellTrace™, pour cytométrie en flux
Code produit 10220455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit(s)
20 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10220455 1 kit(s) 1 pièce
15579992 20 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10220455 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C34557
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de prolifération cellulaire violet CellTrace™, pour cytométrie en flux
Le kit de prolifération cellulaire violet CellTrace™ est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie de flux.
  • Performance supérieure — la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
  • Stabilité du signal à long terme — bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
  • Polyvalence — plusieurs couleurs sont disponibles pour une association aisée avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire, comme GFP
  • Protocole de coloration simple et robuste
    Visionnez le guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire pour cytométrie de flux CellTrace™.
    Coloration fluorescente de qualité supérieure
    Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant de couleur extrêmement vive pour distinguer les cellules marquées de colorants fluorescents de l’auto-fluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant violet CellTrace™ permet la visualisation de dix générations ou plus de cellules en prolifération avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Une coloration homogène et constante se traduit par peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
    Rétention du signal à long terme
    Contrairement aux colorations qui marquent la membrane lipidique des cellules, la coloration violette CellTrace™ traverse facilement la membrane plasmique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, est conçu pour donner un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant violet CellTrace™ se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
    Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
    L’excitation violette et l’émission étroite du colorant violet CellTrace™ le rendent idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et les protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP) et mCherry) (voir les spectres de fluorescence pour le colorant violet CellTrace™ ci-dessous).
    Protocole de coloration simple et robuste
    Le kit de prolifération cellulaire violet CellTrace™ contient des flacons de colorant sec à usage unique pratiques permettant de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient 9 flacons de CellTrace™ violet (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl). Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (application) Test de prolifération
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Type de produit Kit de prolifération cellulaire
    Type de colorant Autres marqueurs ou colorants
    Forme Lyophilisé(e)
    Format Tube(s)
    Gamme de produits CellTrace
    Quantité 1 kit(s)
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
    Longueur d’onde d’émission 405 / 450