Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire violet CellTrace™, pour cytométrie en flux
Description
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ violet est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie en flux.
Performances supérieures—la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
Stabilité du signal à long terme—bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
Polyvalence—plusieurs couleurs sont disponibles pour une association aisée avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire, comme les protéines vertes fluorescentes (GFP)
Protocole de coloration simple et robuste
Consultez un guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire CellTrace™ pour la cytométrie en flux.
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorant réussie (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant extrêmement vif pour distinguer les cellules marquées de façon fluorescente des cellules auto-fluorescentes issues de plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant CellTrace™ violet permet la visualisation de dix générations ou plus de cellules en prolifération avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. La coloration homogène et constante se traduit par peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, de sorte que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant CellTrace™ violet traverse facilement la membrane plasmique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, offre un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant CellTrace™ violet se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation violette et l’émission étroite du colorant violet CellTrace™ le rendent idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et les protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP) et mCherry) (voir les spectres de fluorescence pour le colorant CellTrace™ violet ci-dessous).
Protocole de coloration simple et robuste
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ violet contient des flacons de colorant sec jetables pratiques permettant de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Consultez un guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire CellTrace™ pour la cytométrie en flux.
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorant réussie (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant extrêmement vif pour distinguer les cellules marquées de façon fluorescente des cellules auto-fluorescentes issues de plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant CellTrace™ violet permet la visualisation de dix générations ou plus de cellules en prolifération avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. La coloration homogène et constante se traduit par peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, de sorte que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant CellTrace™ violet traverse facilement la membrane plasmique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, offre un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant CellTrace™ violet se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation violette et l’émission étroite du colorant violet CellTrace™ le rendent idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et les protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP) et mCherry) (voir les spectres de fluorescence pour le colorant CellTrace™ violet ci-dessous).
Protocole de coloration simple et robuste
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ violet contient des flacons de colorant sec jetables pratiques permettant de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de réactif CellTrace™ violet et 1 flacon de DMSO (100 μl) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de prolifération cellulaire |
| Type de colorant | Contient 1 flacon de réactif CellTrace™ violet et 1 flacon de DMSO (100 μl) |
| Emission | 405 / 450 |
| Forme | Solide |
| Format | Solide |
| Gamme de produits | CellTrace |
| Afficher plus |