Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de cellulose, M.W. moyen 100,000
Code produit 10772411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10772411 25 g Flacon en plastique -
10409500 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772411 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177780250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-35-7
Formule moléculaire (C6H7O5)nC2H3O
Numéro MDL MFCD00081496
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose acetate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Merck Index 14, 1966
Quantité 25 g
Poids de la formule 100,000 (Average )
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.