Learn More
Butyrate d’acétate de cellulose, teneur en butyryle 50-54 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10157270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10157270 500 g Flacon en verre 500g
10549813 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10157270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-36-8
Formule moléculaire (C12H14O10)n
Numéro MDL MFCD00081513
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose acetate butyrate
Couleur Blanc
Note relative au nom Butyryl Content 50-54%
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Point de fusion 127.0°C to 240.0°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 16000 (Mn)
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.475
Viscosité 0.01 to 0.03 (sec.)