Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose
Code produit 10620303 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
10620303 22 mm 80 mm 25 pièces
10022751 31 mm 118 mm 25 pièces
10422032 31 mm 180 mm 25 pièces
10536101 15 mm 100 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10620303 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 645006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.90€
    79.23€ / 25 pièces
    Économisez 18.67€
    19% de réduction
En stock
Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.
  • Fabrication en cellulose pure
  • Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
  • Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés
Spécification
Quantité 25 Paquets
Diamètre (métrique) intérieur 22 mm
Matériau Cellulose
À utiliser avec (application) Analyse des contaminants du sol
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Cartouches d’extraction