Learn More
- Home
- Products
- Systèmes d’extraction
- Cartouches d’extraction
- Sartorius Cartouches d’extraction en cellulose
Sartorius Cartouches d’extraction en cellulose
Code produit 30052893 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Épaisseur de paroi:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Conditionnement:
25 pièces
26 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) intérieur | Longueur (métrique) | Épaisseur de paroi | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm | 25 pièces |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm | 25 pièces |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm | 25 pièces |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm | 25 pièces |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm | 25 pièces |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm | 25 pièces |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm | 25 pièces |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm | 25 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Produktkode
30052893
missing translation for 'mfr'
Sartorius
missing translation for 'supplierNo'
FT1201019090
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
115.00€
107.00€ / 25 pièces
Économisez 8.00€
6% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Composé de cellulose de haute pureté pour des résultats sans contamination
- Conçu pour une stabilité mécanique supérieure afin de résister à une utilisation intensive
- Conçu pour s'adapter avec précision à une large gamme d'extracteurs
- Présente une résistance chimique exceptionnelle, garantissant sa fiabilité dans divers procédés d'extraction.
Tekniske data
Tekniske data
| Diamètre (métrique) intérieur | 19 mm |
| Matériau | Cellulose |
| Épaisseur de paroi | 1,3 mm |
| Qualité | C300 |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Type de produit | Cartouches d’extraction |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?