Learn More
Sartorius Cartouches d’extraction en cellulose
Code produit 30052924 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Épaisseur de paroi:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Conditionnement:
25 pièces
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi Conditionnement
30052924 25 mm 100 mm 1,3 mm 25 pièces
30052893 19 mm 90 mm 1,3 mm 25 pièces
30052914 22 mm 80 mm 1,3 mm 25 pièces
30052895 22 mm 100 mm 1,3 mm 25 pièces
30052920 25 mm 60 mm 1,3 mm 25 pièces
30052910 25 mm 70 mm 1,3 mm 25 pièces
30052897 25 mm 80 mm 1,3 mm 25 pièces
30052921 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 pièces
30052899 28 mm 60 mm 1,3 mm 25 pièces
30052913 28 mm 80 mm 1,3 mm 25 pièces
30052894 28 mm 100 mm 1,3 mm 25 pièces
30052922 30 mm 80 mm 1,3 mm 25 pièces
30052904 30 mm 100 mm 1,3 mm 25 pièces
30052919 33 mm 60 mm 1,3 mm 25 pièces
30052912 33 mm 80 mm 1,3 mm 25 pièces
30052909 33 mm 90 mm 1,3 mm 25 pièces
30052892 33 mm 94 mm 1,3 mm 25 pièces
30052915 33 mm 100 mm 1,3 mm 25 pièces
30052917 33 mm 118 mm 1,3 mm 25 pièces
30052896 33 mm 130 mm 1,5 mm 25 pièces
30052898 33 mm 205 mm 1,3 mm 25 pièces
30052907 35 mm 150 mm 1,7 mm 25 pièces
30052902 40 mm 100 mm 1,7 mm 25 pièces
30052908 40 mm 123 mm 1,7 mm 25 pièces
30052900 40 mm 150 mm 1,8 mm 25 pièces
30052923 43 mm 123 mm 1,5 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 30052924 Fournisseur Sartorius Code fournisseur FT1201025100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    115.00€ / 25 pièces
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Les cartouches d'extraction ont été conçues pour être compatibles avec l'appareil Soxhlet, ce qui les rend idéales pour diverses applications. Conçus pour être polyvalents, ces dés à coudre peuvent être utilisés avec n'importe quel extracteur, y compris des modèles comme le Tectator, afin de faciliter des procédures d'extraction efficaces et à haut rendement.
  • Composé de cellulose de haute pureté pour des résultats sans contamination
  • Conçu pour une stabilité mécanique supérieure afin de résister à une utilisation intensive
  • Conçu pour s'adapter avec précision à une large gamme d'extracteurs
  • Présente une résistance chimique exceptionnelle, garantissant sa fiabilité dans divers procédés d'extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 25 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,3 mm
Qualité C300
Longueur (métrique) 100 mm
Type de produit Cartouches d’extraction