Learn More
Munktell Filtrak™ Ampoules d’extraction de cellules pour l’extraction de Soxhlet
Description
- Propriétés physiques cohérentes temps après temps
- Composés des matériaux les plus fins
- Idéal pour les extractions de graisses et de lipides dans l’industrie alimentaire
- Utilisés pour déterminer les minéraux environnementaux.
- Gestion de la qualité des composants utilisés dans les formulations pharmaceutiques
- Extraction des polymères
- Même avec un fond arrondi et fait d’alpha-cellulose de haute purinté
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/Pk. |
| Forme du fond | Arrondi |
| Diamètre (métrique) intérieur | 33 mm |
| Matériau | alpha-cellulose |
| À utiliser avec (application) | Contrôle qualité, recherche, applications analytiques |
| À utiliser avec (équipement) | Gerhard Soxterm Auto, Foss Tecator Systèmes, Velp Extracteurs de dissolvants |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Type de produit | permettre à l’extraction de Soxhlet |