Learn More
Munktell Filtrak™ Ampoules d’extraction de cellules pour l’extraction de Soxhlet
Code produit 11317264
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
26 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
11317264 26 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11317264 Fournisseur Munktell Filtrak™ Code fournisseur 1201.026080.25.SCAH
Obtenir une extraction de haute qualité. Munktell Filtrak™ Les tampons d’extraction cellulaires pour l’extraction de Soxhlet sont sans précaution, avec un fond arrondi, et sont fabriqués en alpha-cellulose à haute teneur.
  • Propriétés physiques cohérentes temps après temps
  • Composés des matériaux les plus fins
  • Idéal pour les extractions de graisses et de lipides dans l’industrie alimentaire
  • Utilisés pour déterminer les minéraux environnementaux.
  • Gestion de la qualité des composants utilisés dans les formulations pharmaceutiques
  • Extraction des polymères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 26 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,5 ±0,5 mm
Longueur (métrique) 80 mm