Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, microcristalline
Code produit 11473318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473318 500 g 500g
11483318 2500 g 2500g
11493318 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473318 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17730.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    67.65€ / 500g
    Économisez 11.50€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9004-34-6
La cellulose microcristalline est utilisée comme émulsifiant, agent gonflant dans la production alimentaire, extenseur et agent anti-agglomérant. Elle est également utilisée dans les compléments ou comprimés de vitamines. Il s’agit d’une alternative à la carboxyméthylcellulose. Elle est utilisée dans la chromatographie de partage. Elle est également utilisée comme agent épaississant et stabilisant. Par ailleurs, elle est utilisée comme excipient dans l’industrie pharmaceutique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Numéro MDL MFCD00081512
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose
Note relative au nom microcrystalline
Forme physique Microcristallin
Quantité 500 g
Merck Index 14,1965
Informations sur la solubilité Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.