Learn More
Cellulose microcristalline, granulométrie moyenne 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cellulose microcrystalline |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 |
| Forme physique | Poudre cristalline micro fine |
| Formule linéaire | (C12H20O10)n |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
| Quantité | 250 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 1.5% max. |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Afficher plus |