Learn More
Cellulose microcristalline, extra-pure, granulométrie moyenne 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10481733 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10481733 250 g Flacon en verre 250g
10198362 1 kg Flacon en verre 1kg
11916991 5 kg Récipient en plastique 5kg
15169273 25 kg Tambour en fibres -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10481733 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.85€
    61.65€ / 250g
    Économisez 14.20€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9004-34-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose microcrystalline
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Poudre granulaire ou cristalline fine
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Formule linéaire (C12H20O10)n
Résidus après l’allumage 0.05% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Qualité Extra pur