Learn More
Poudre de cellulose, microcristallline, > 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 11454732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454732 1 kg 1kg
11444732 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454732 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219149991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    201.60€ / 1kg
    Économisez 10.40€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose powder
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >97%
Pourcentage de pureté >97%