Learn More
LABPLAS Éponge Sani-Sponge en cellulose avec bouillon neutralisant Dey-Engley
Code produit 17956679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17956679 Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17956679 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67115DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    311.01€ / 100 pièces
    Économisez 3.99€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge de cellulose pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Éponge sanitaire en cellulose
  • Saturé de bouillon neutralisant Dey-Engley
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Gants inclus dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores
Stérilité Stérile
Comprend Gants