Learn More
LABPLAS Éponge sanitaire en cellulose avec tampon neutralisant
Code produit 17956469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17956469 Gants 100 pièces
17926689 Aucun 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17956469 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67115NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    259.37€ / 100 pièces
    Économisez 41.63€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge de cellulose pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Éponge sanitaire en cellulose
  • Saturé avec un tampon neutralisant
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores
Stérilité Stérile
Comprend Gants