Learn More
LABPLAS Bâtonnet désinfectant en cellulose avec bouillon neutralisant Dey-Engley
Code produit 17946679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17946679 Gants 100 pièces
17916649 Aucun 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17946679 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67315DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.16€
    338.28€ / 100 pièces
    Économisez 14.88€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge en cellulose avec bâtonnet pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Stick désinfectant en cellulose
  • Saturé de bouillon neutralisant Dey-Engley
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores
Stérilité Stérile
Comprend Gants