Learn More
LABPLAS Bâtonnet désinfectant en cellulose avec tampon neutralisant
Code produit 17946509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17946509 Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17946509 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67315NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    338.28€ / 100 pièces
    Économisez 15.72€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Éponge en cellulose avec bâtonnet pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Stick désinfectant en cellulose
  • Saturé avec un tampon neutralisant
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Gants inclus
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores