Learn More
Scotch-Brite™ Tampon à récurer en cellulose 770
Code produit 17188770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17188770 Bleu 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17188770 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100157792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00€
    484.87€ / 240 pièces
    Économisez 304.13€
    38% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Puissance abrasive pour une utilisation sur une grande variété de surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éponge
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 88 x 131 mm
Longueur (métrique) 88 mm
Matériau Cellulose
Quantité 240/boîte
Largeur (métrique) 131 mm