Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triacétate de cellulose
Code produit p-84143 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10489650 250 g Flacon en plastique 250g
10124340 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10489650 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177822500
Ajouter au panier
CAS: 9012-09-3 | (C24H32O16)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-09-3
Formule moléculaire (C24H32O16)n
Numéro MDL MFCD00132680
Clé InChI NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
Synonyme triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
CID PubChem 44263853
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacétyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-(acetyloxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]méthyl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose triacetate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Granulés ou tiges
Merck Index 10, 1926
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Quantité 250 g
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C