Learn More
Greiner Bio-One Lames pour culture cellulaire CELLview™
Description
- Stérile
- Polystyrène
- Codage alphanumérique avec 10 puits
- Compartiment détachable noir
- Conception de plaques de microtitration à 96 puits
- Réduction de l’effet ménisque
- Encoche de positionnement pour la
Certifications
ISO 8255-1
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Edges | 90°, Straight |
| Frosted | Not Frosted |
| Matériau | Polystyrène |
| Precleaned | No |
| Épaisseur (métrique) | 12,6 mm, fond en verre de 0,17 mm |
| Type | Lame pour culture cellulaire |
| Nombre de puits | 10 |
| Couleur | Transparent, Black |
| Afficher plus |