Learn More
Greiner Bio-One Lames pour culture cellulaire CELLview™
Code produit 17417142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement:
Surface TC avancée
Surface en TC
Conditionnement:
45 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement Conditionnement
17417142 Surface en TC 45 pièces
17211842 Surface TC avancée 45 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17417142 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 543079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00€
    931.84€ / 45 pièces
    Économisez 348.16€
    27% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Pour la culture, la coloration et la microscopie des cellules.Les lames pour culture cellulaire Greiner Bio-One CELLview™ sont constituées d’une lame transparente avec lamelle en verre intégrée et d’un compartiment détachable noir.
  • Stérile
  • Polystyrène
  • Codage alphanumérique avec 10 puits
  • Compartiment détachable noir
  • Conception de plaques de microtitration à 96 puits
  • Réduction de l’effet ménisque
  • Encoche de positionnement pour la
Certifications
ISO 8255-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Edges 90°, Straight
Frosted Not Frosted
Matériau Polystyrène
Precleaned No
Épaisseur (métrique) 12,6 mm, fond en verre de 0,17 mm
Type Lame pour culture cellulaire
Nombre de puits 10
Couleur Transparent, Black
Revêtement Surface en TC
À utiliser avec (application) Culture, coloration et microscopie des cellules
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm