Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i
Code produit 15957065
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
15957065 170 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15957065 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 6731000021
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i offre des conditions de croissance fiables (récupération rapide, température uniforme, conception sans ventilateur) pour des résultats plus reproductibles. Sa conception sans ventilateur facilite le nettoyage. Il offre également jusqu’à 25 % d’espace utilisable supplémentaire et de nombreuses fonctionnalités intelligentes grâce à l’interface tactile VisioNize™.
  • Porte intérieure non segmentée
  • 180° HTD (standard avec C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contrôle de la concentration en CO2 ±0,1 %
Type de contrôleur Interface tactile VisioNize™
Sorties de données USB, Ethernet, VisioNize™ intégré
Capacité (métrique) 170 L
Plage de concentrations en CO2 0,1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Dimensions (P x l) de l’étagère 70,5 x 71,8 x 90 cm
Nbre d’étagères 3 standard/8 max.
Type de bouchon EU
Plage de températures (métrique) Ambiant +4° jusqu'à 50 °C
Type Incubateur à CO2
Modèle de porte porte extérieure avec fermeture magnétique
Technologie de capteur d’O2 170 L
Ports 2
Volume d’échantillon (métrique) 170 L
Stabilité de la température Température ambiante de +4°C à 50°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Dimensions (L x l x H) 70,5 x 71,8 x 90 cm
Largeur (métrique) intérieure 53,9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 69,2 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44,5 cm
Poids (métrique) 81 kg
Tension 220 - 240 V