Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, surveillance de niveau d’eau
Code produit 16326325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
EU
Modèle de porte:
Poignée droite
Poignée gauche
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Modèle de porte Conditionnement
16326325 EU Poignée gauche 1 pièce
16306325 EU Poignée droite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16326325 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6731000221
 Article restreint
Expédition estimée: 03-03-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
  • Surveillance du niveau d’eau
  • Interface utilisateur avancée et ports USB avant
  • conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
  • nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
  • chambre transparente, démontage facile
  • Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
  • Tâches et alarmes personnalisables
  • Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
  • Protection contre les vibrations et turbulences
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 170 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) Ambiant +4° jusqu'à 50 °C
Affichage Interface tactile VisioNize™
Modèle de porte Poignée gauche
Technologie de capteur d’O2 ZrO2 (dioxyde de zirconium)
Ports 2
Dimensions (P x l x H) intérieures 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.)
Dimensions (L x l x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.)
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz