Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ CS220 - Shaker à grande capacité à incubateur CO2
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
Accélérez votre croissance - CellXpert™ CS220 - CO 2 Incubateur Shaker
Le CS220 est un incubateur de CO 2 de grande capacité et empilable, conçu pour accélérer les projets de recherche sur la culture en suspension chez les mammifères. CellXpert™
Merci de commander séparément : plateforme, serre-joints, coussinets adhésifs, base ou pattes de rangement, forfait d’approvisionnement en eau. Optionnel : 1 à 2 kits d’empilage et un support de réservoir d’eau
- Capacité de charge élevée
- Routine de stérilisation à 180 °C intégrée : incluant assistant et protocole de performance téléchargeable, pas de restriction locale de flux d’air UV/désinfection de surface
- Chambre en acier inoxydable : Conception hygiénique selon la norme EN ISO 14159:2008, plus seulement quelques pièces internes et sans roue motrice, crevasses, câbles ou ailettes de chauffage à l’intérieur
- Débit optimisé par espace laboratoire : Meilleur rapport de taille de plateforme/empreinte sur le marché, empilable jusqu’à trois fois
- Économies : Toujours inclus : plateforme coulissante, contrôle à droite droite, interface tactile, port d’accès, routine de stérilisation à 180 °C, pas de lampes UV nécessitant un échange fréquent, faible consommation de gaz et d’énergie
- Eppendorf X-Drive : Entraînement shaker éprouvé et testé avec quatre arbres de soutien pour un secouement sans vibration 24h/24 et 7j/7
- Porte glissante et plateforme coulissante : Cela permet d’économiser de l’espace et d’assurer un montage, un nettoyage et un entretien – d’expérimentation rapides et faciles, même à l’arrière de la chambre
- Contrôle complet et analyse rapide des causes profondes : 7 in. L’écran tactile affiche tous les points de consigne et paramètres actuels en un coup d’œil, une vue d’ensemble visuelle directe des données/événements enregistrés, y compris l’ouverture des portes et les alarmes, la gestion des utilisateurs
Applications :
- Expression de protéines
- Screening
- Développement de lignées cellulaires
- Développement précoce du procédé
- Production de vecteurs viraux dans les cellules de mammifères, par exemple AD, AAV, LV
- Bioreactor Préparation de l’inoculum
Spécification
Spécification
| Orbite | 51 mm |
| Angle de rotation | 0° |
| Capacité de charge (métrique) | 25 kg |
| Vitesse de rotation | 20 à 250 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 8 °C au-dessus de l’ambiance à 60 °C |
| Type de produit | Shaker à incubateur CO2 |
| Capacité de charge (impériale) | 56 lb. |
| Type de prise | UE |
| Uniformité de la température | ±De 0,3 °C à 37C |
| Afficher plus |